Learn More
Imidazole, plus de 99 %, cristallin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Code produit. 10522714
Marque: Thermo Scientific Acros 301870025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Imidazole, 99 % et plus, C3H4N2, numéro CAS 288-32-4, glyoxaline, imidazole, miazole, imutex, pyrro b monazole, 1,3-diazole, imidazol, iminazole, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiène, glyoxaline, 1 kg, 99 % min. (GC), 23, 45, 255,0°C à 256,0°C, CHEBI:16069, blanc à jaune ou beige, 206-019-2, 01,492 ; 02,220
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Point de fusion 86.0°C to 90.0°C
Couleur Blanc à jaune ou beige
Point d’ébullition 255.0°C to 256.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Informations sur la solubilité Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.