Spécification
Nom chimique ou matériau | Imidaclopride |
Quantité | 250 mg |
Point de fusion | 134,0°C à 146,0°C |
Poids de la formule | 255,66 |
Clé InChI | YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [O-][N+](=O)NC1=NCCN1CC1=CC=C(Cl)N=C1 |
Nom IUPAC | 2-chloro-5-{[2-(nitroamino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]methyl}pyridine |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.66 |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467744 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 466750010,466752500 |
A0467676 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 466750010,466752500 |
A0463835 | Certificat d’analyse | 02/07/2024 | 466750010,466752500 |
A0462472 | Certificat d’analyse | 03/05/2024 | 466750010,466752500 |
A0457924 | Certificat d’analyse | 30/11/2023 | 466750010,466752500 |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.