Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidaclopride
Code produit. 17201166 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17201166
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 138261-41-3 | C9H10ClN5O2, C9H10ClN5O2 | 255.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138261-41-3
Formule moléculaire C9H10ClN5O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidaclopride
Quantité 1 g
Point de fusion 134,0°C à 146,0°C
Poids de la formule 255,66
Clé InChI YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCCN1CC1=CC=C(Cl)N=C1
Nom IUPAC 2-chloro-5-{[2-(nitroamino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]methyl}pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 255.66
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.