missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Imatinib (Mesylate)

Code produit. p-7217738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17140082

Marque: STEMCELL Technologies 72532

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tyrosine kinase inhibitor; Inhibits ABL, PDGFR, and KIT

  • Imatinib mesylate is a first generation tyrosine kinase inhibitor that selectively targets certain tyrosine kinases, including ABL, platelet-derived growth factor receptor (PDGFR), and KIT (Druker, 2008; Müller)
  • Inhibits proliferation of primary cultured human mesenchymal stem cells, and promotes adipogenic over osteogenic differentiation (Fierro et al.)
  • Induces osteoblast differentiation in cultured osteoblastic cells, and reduces osteoclastogenesis in mouse bone marrow cultures (O'Sullivan et al.)
  • In CML, Imatinib inhibits the oncoprotein BCR-ABL, the product of the Philadelphia chromosome gene fusion (Carroll et al.; Druker et al.), 1996)
  • Inhibits autonomous erythropoiesis in peripheral blood mononuclear cells isolated from patients with polycythemia vera (Oehler et al.)

Spécification

CAS 220127-57-1
Synonyme CGP57148B; Gleevec; Glivec; STI-571
Quantité 25 mg
Formule moléculaire C29H31N7O · CH4SO3
Pureté ≥98%
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis