Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ pour virus syncytial respiratoire (VRS) utilisant un test par immunofluorescence directe
Effectuez une détection rapide du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des échantillons cliniques grâce à ce dosage d’immunofluorescence direct.
Marque: Thermo Scientific™ K610211-2
590.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détectez rapidement le virus respiratoire syncytial (RSV) dans les échantillons cliniques grâce au kit de virus respiratoire syncytial Thermo Scientific™ IMAGEN™. Ce test d’immunofluorescence directe utilise trois anticorps monoclonaux afin de détecter des protéines structurelles spécifiques exprimées dans toutes les souches du virus respiratoire syncytial humain
Le VRS est la principale cause de maladies des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons et les jeunes enfants provoquant chaque année des épidémies saisonnières de maladies respiratoires 1, 2.
Utilisez le kit de virus syncytial respiratoire IMAGEN comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection directe du VRS dans des échantillons cliniques tels que les aspirats nasopharyngés.
- Résultats rapides : obtenus en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester
- Simplicité : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
- Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
- Résultats faciles à lire
- Longue durée de conservation : généralement 24 mois
Le VRS est un virus à ARN enveloppé et sphérique de la famille des Paramyxoviridae et il est classé dans le genre Pneumovirus. Ce genre compte quatre membres : VRS humain, VRS bovin, virus de la pneumonie de souris et virus de la rhinotrachéite de dinde3, 4. Le VRS se propage par des gouttelettes chargées de virus de sécrétions respiratoires provenant d’individus infectés. L’infection peut se manifester sous forme de divers symptômes, allant de la rhinite à la pneumonie, qui sont influencés par des facteurs tels que l’âge, le sexe et les antécédents socio-économiques des personnes infectées.5
Le diagnostic en laboratoire du VRS joue un rôle important dans la prise en charge des patients et aide à contrôler les épidémies6, 7, 8,9, 10. Les méthodes couramment utilisées pour le diagnostic en laboratoire de l’infection par le VRS comprennent la détection directe de protéines virales ou virales dans des échantillons cliniques tels que les aspirats nasopharyngés et l’isolement de virus viables dans les monocouches de culture cellulaire inoculés avec des sécrétions respiratoires11, 12
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
2°C à 8°C | |
Antigène du virus respiratoire syncytial (VRS) | |
Réactif | |
50 dosages |
Kit pour le virus respiratoire syncytial (VRS) IMAGE | |
Nasopharyngé | |
Lame de contrôle positif 2 x, liquide de montage, réactif pour test de VRS, instructions d’utilisation |