Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ pour métapneumovirus humain (hMPV) utilisant un test par immunofluorescence directe
Description
Détectez rapidement l’hMPV dans les échantillons cliniques grâce au kit de métapneumovirus humain (hMPV) Thermo Scientific™ IMAGEN™. Ce test d’immunofluorescence direct utilise deux anticorps monoclonaux afin de détecter des protéines structurelles spécifiques exprimées dans toutes les souches de métapneumovirus humain.
Le métapneumovirus humain (hMPV) est un virus respiratoire qui provoque une infection respiratoire supérieure. Il provoque des épidémies saisonnières centrées autour des mois d’hiver, et les symptômes incluent la fièvre avec des symptômes respiratoires supérieurs tels que la toux et la congestion nasale1, 2. Cependant, l’hMPV a également été associée à une maladie plus grave et à des symptômes plus faibles des voies respiratoires, tels que la pneumonie et la bronchiolite3,4.
Utilisez le kit IMAGEN Human metapneumovirus (hMPV) comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection directe de l’hMPV dans des échantillons cliniques tels que les aspirats nasopharyngés.
- Résultats rapides : obtenus en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester
- Simplicité : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
- Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes.
- Résultats faciles à lire
- Longue durée de conservation : généralement 24 mois.
Le métapneumovirus humain (hMPV) est un virus à ARN sphérique enveloppé de la famille des Paramyxoviridae, sous-famille des Paramyxovirinae et est classé dans le genre Metapneumovirus3. hMPV est le seul membre du genre qui affecte les humains, avec les autres membres, y compris les pneumovirus aviaires A, B, C et D1,5 .
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Kit pour le métapneumovirus humain IMAGEN |
| Substances à analyser détectables | Antigène du métapneumovirus humain (MPVH) |
| Comprend | Lame de contrôle positif 2 x 1, liquide de montage, réactif pour le MPVH, instructions d’utilisation |
| Quantité | 50 dosages |