Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Click to view available options
Capacité:
30 mL
100 ml
Conditionnement:
100mL
30mL
Description
Ces réactifs sont compatibles avec les applications à fluorescence et colorimétriques. Le milieu de montage pour tissus végétaux Image-iT repose sur du Visikol™ Mount, qui a déjà été utilisé dans le cadre d’études de fluorescence et de colorimétrie avec des végétaux.
• Dégage et monte les tissus végétaux pour l’imagerie d’échantillons entiers
• Milieu de montage Hard-set à indice de réfraction de 1,415
Spécification
Spécification
| Capacité | 30 mL |
| Contenu et stockage | Stocker à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant (au moins 6 mois après réception. ) |
| Gamme de produits | Image-iT |
| Type de produit | Milieu de montage pour tissus végétaux |
| Quantité | 30 mL |
| Espèces | Plant (Division) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |