Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Code produit. 16329583
Click to view available options
Capacité:
30 mL
100 ml
Conditionnement:
100mL
30mL
Code produit. 16329583
Marque: Invitrogen™ V11331
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le milieu de montage de tissus végétaux Image-iT Hard-Set est utilisé pour l’imagerie, le stockage et l’archivage de tissus végétaux dégagés optiquement avec le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT.
Ces réactifs sont compatibles avec les applications à fluorescence et colorimétriques. Le milieu de montage pour tissus végétaux Image-iT repose sur du Visikol™ Mount, qui a déjà été utilisé dans le cadre d’études de fluorescence et de colorimétrie avec des végétaux.
• Dégage et monte les tissus végétaux pour l’imagerie d’échantillons entiers
• Milieu de montage Hard-set à indice de réfraction de 1,415
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 mL
Contenu et stockage Stocker à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler.
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant (au moins 6 mois après réception.
)
Gamme de produits Image-iT
Type de produit Milieu de montage pour tissus végétaux
Quantité 30 mL
Espèces Plant (Division)