Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Clearing Reagent
Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT est utilisé pour rendre les tissus végétaux entiers optiquement transparents pour l’imagerie. Le milieu de montage pour tissus végétaux Image-iT Hard-Set peut ensuite être utilisé pour monter et préserver les tissus végétaux entiers optiquement dégagés en vue de l’imagerie, du stockage et de l’archivage.
211.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant (au moins 6 mois après réception. ) |
---|---|
Gamme de produits | Image-iT™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16399573
|
Invitrogen™
V11328 |
30 mL |
211.00€
30mL |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces réactifs sont compatibles avec les applications à fluorescence et colorimétriques. Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT est un substitut efficace de l’hydrate de chloral, traditionnellement utilisé pour dégager les tissus végétaux en microscopie botanique.
Caractéristiques du réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT :
• Dégage le tissu végétal pour l’imagerie de l’échantillon entier
• Milieu de montage Soft-set pour l’imagerie avec un indice de réfraction de 1,45
• Substitut efficace de l’hydrate de chloral
Les tissus végétaux présentent souvent des structures à différents indices de réfraction, ce qui provoque une diffusion de la lumière et une aberration sphérique, suivies d’une opacité. Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT, avec un indice de réfraction élevé de 1,45, permet à la lumière de passer à travers les tissus végétaux avec une diffusion minimale, ce qui permet une clarté optique et imagerie plus en profondeur au sein du tissu.
Traditionnellement, les chercheurs utilisent l’hydrate de chloral pour dégager les échantillons végétaux, mais, selon la réglementation actuelle, il s’agit d’une substance de classe IV réglementée par le gouvernement fédéral (1), ce qui rend son acquisition et son utilisation plus difficiles. Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT est un substitut efficace de l’hydrate de chloral pour quasiment toutes les applications et tous les types de tissus pour lesquels un dégagement optique est nécessaire.
Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT et le milieu de montage de tissus végétaux Image-iT Hard-reposent sur le Visikol™ pour la biologie végétale™ et le Visikol™ Mount. Le Visikol pour la biologie végétale a été utilisé dans une variété de études de fluorescence et de colorimétrie avec des plantes (2,3,4) et s’est avéré un substitut efficace de l’hydrate de chloral (1,5).
Références :
1. Villani TS, Koroch AR, Simon JE. Une solution améliorée de dégagement et de montage pour remplacer l’hydrate de chloral dans les applications de microscopie. Appl Plant Sci. 2013 1(5).
2. Aoki Y, Van Trung N, Suzuki S. Impact of Piper betel leaf extract on grape downy mildew: effects of combining 4-allylpyrocatechol with eugenol, α-pinene or β-pinene. Plant Protect Sci. 2018 55: 23-30.
3. Lee KJI, Calder GM, Hindle CR, Newman JL, Robinson SN, Avondo JJHY, Coen ES. Macro optical projection tomography for large scale 3D imaging of plant structures and gene activity. J Exp Bot. 2017 68(3):527-538.
4. Vergara-Díaz O, Chairi F, Vicente R, Fernandez-Gallego JA, Nieto-Taladriz MT, Aparicio N, Kefauver SC, Araus JL. La dorsoventralité des feuilles comme facteur primordial déterminant la performance spectrale du blé cultivé en plein champ sous des régimes hydriques contrastés. J Exp Bot. 2018 69(12):3081-3094.
5. Urban MA, Barclay RS, Sivaguru M, Punyasena SW. Ornementation de la cuticule et de la subsurface de l'épiderme de feuilles végétales intactes sous microscopie confocale et superrésolution. Microsc Res Tech. 2018 81(2):129-140.
Spécification
Stocker à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant (au moins 6 mois après réception. ) |
|
Image-iT™ | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.