Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits for microscopy
Détectez l’apoptose par microscopie, y compris la microscopie par fluorescence et l’analyse à haute densité (HCS), avec les kits de détection d’apoptose de caspases rouges et vertes Image-iT LIVE qui signalent les activités des polycaspases et des caspases 3 et 7.
Marque:  Invitrogen™ I35106
354.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10434402
  • 466.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez et évaluez l’activation des caspases, la perméabilité membranaire et le cycle cellulaire à l’aide de kits de détection d’apoptose Image-iT LIVE des polycaspases et des caspases 3 et 7 rouges et vertes pour microscopie, y compris la microscopie par fluorescence et l’analyse à haute densité (HCS). Les kits de détection des caspases rouges et vertes Image-iT LIVE utilisent la méthodologie de l’inhibiteur fluorescent des caspases (FLICA) pour détecter et signaler l’activité de la caspase, une mesure de l’apoptose cellulaire. Plus précisément, les kits de détection de caspases rouges et vertes Image-iT LIVE contiennent les substrats SR-VAD-FMK et SR-DEVD-FMK (pour la fluorescence rouge), ou FAM-VAD-FMK et FAM-DEVD-FMK (pour la fluorescence verte), pour la détection des polycaspases et des caspase 3 et 7, respectivement. Ils comprennent également les colorations Hoechst 33342 et l’iodure de propidium, permettant l’évaluation simultanée de la perméabilité membranaire et du cycle cellulaire par microscopie et analyse à haute densité (HCS).
Les kits de détection de caspases rouges et vertes Image-iT LIVE pour la microscopie utilisent une nouvelle approche pour détecter les caspases actives : les deux kits de dosage tirent parti de la méthodologie de l’inhibiteur fluorescent des caspases (FLICA), qui est un marqueur d’affinité. Ce réactif associe une fraction de cétone de fluorométhyl (FMK), qui peut réagir de façon covalente avec une cystéine, à une séquence d’amino-acides spécifique à la caspase. Différentes séquences de reconnaissance d’amino-acides sont utilisées pour détecter différentes caspases : valine-alanine-acide aspartique (VAD) pour les polycaspases (notamment caspase 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) et acide aspartique-acide glutamique-valine-aspartique (DEVD) pour les caspases 3 et 7. Un groupe de sulforhodamines (SR) ou de carboxyfluorescéine (FAM) fait office de rapporteur.
On pense que le réactif FLICA interagit avec le centre réactif enzymatique d’une caspase activée via la séquence de reconnaissance puis qu’il se fixe de manière covalente par la fraction FMK. L’inhibiteur FLICA est perméant aux cellules et non cytotoxique. Les molécules FLICA non liées se diffusent hors de la cellule et sont lavées ; le signal rouge ou vert fluorescent restant constitue une mesure directe de la quantité de caspase active présente au moment de l’ajout de l’inhibiteur. Les pics approximatifs d’excitation et d’émission des réactifs FLICA, iodure de propidium et Hoechst 33342 sont respectivement de 488 nm⁄530 nm, 535 nm⁄6 617 nm et 350 nm⁄461 nm. Les réactifs de détection inclus dans les kits de détection Image-iT LIVE des polycaspases rouges, des caspases 3 et 7 rouges, des polycaspases vertes et des caspases 3 et 7 vertes sont respectivement SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK et FAM-DEVD-FMK.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Kit de détection de caspase-3 et -7 verte Image-iT LIVE
Réactif caspase 3 et 7
25 tests (volumes de marquage de 300 µl)
Température ambiante
Fluorescence
FAM-DEVD-FMK, iodure de propidium (IP), Hoechst 33342
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Lama
FAM-DEVD-FMK : 488/530
iodure de propidium (IP) : 535/617
Hoechst 33342 : 350/461
Vert, rouge, bleu
Image-iT
Microscope à fluorescence
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Caspase 3 et 7
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers