Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Green Hypoxia Reagent
Code produit. 15940773
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
5 flacons
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15940773
Marque: Invitrogen™ I14833
Le réactif Hypoxie vert Image-iT est un nouveau composé fluorogénique fixable pour mesurer l’hypoxie dans les cellules vivantes.
Le réactif Hypoxie vert Image-iT est un nouveau composé fluorogénique fixable pour mesurer l’hypoxie dans les cellules vivantes. Il est non fluorescent lorsque les cellules vivantes sont dans un environnement avec des concentrations normales d’oxygène. Il devient fluorescent lorsque les niveaux d’oxygène sont diminués. Le réactif d’hypoxie vert Image-iT garde sa fluorescence lorsque les cellules / tissus reviennent à des niveaux normaux d’oxygène, ce qui permet de fixer les cellules / tissus avec une perte minimale de signal fluorescent.
Caractéristiques du réactif d’hypoxie vert Image-iT :
• Indique l’hypoxie dans les cellules vivantes par fluorescence dans des environnements à faible teneur en oxygène
• fixable—émet un signal fluorescent lorsque les cellules / tissus reviennent à des niveaux normaux d’oxygène
• facile à utiliser—il suffit de l’ajouter aux milieux de culture cellulaire et à l’image
le réactif d’hypoxie vert Image-iT est un composé fluorogénique perméable aux cellules vivantes. Il devient fluorescent dans des environnements à faibles concentrations d’oxygène. Ces propriétés en font un outil très utile pour détecter les cellules et les tissus dans des conditions hypoxiques. Le réactif d’hypoxie vert Image-iT est un détecteur d’oxygène très sensible. Contrairement aux adduits de pimonidazole qui ne répondent qu’à des niveaux d’oxygène très faibles, le réactif d’hypoxie vert Image-iT commence la fluorescence lorsque les niveaux d’oxygène atmosphérique sont inférieurs à 5 %. Il répond rapidement à ces environnements et la fluorescence est maintenue après le retour des niveaux d’oxygène à la normale. Ces propriétés font du réactif d’hypoxie vert Image-iT un outil idéal pour détecter les conditions hypoxiques autour des tumeurs, des cultures 3D, des sphéroïdes, des neurones, etc.
Informations sur la commande
  • Stocker entre -5 et -30°C. Tenir à l’abri de la lumière.
  • Stable pendant au moins 6 mois après réception.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre -5 et -30°C. Conserver à l’abri de la lumière.
  • Stable pendant au moins 6 mois après réception.
  • Type de produit Réactif
    Gamme de produits Image-iT
    Quantité 5 flacons
    Type de réactif Réactif d’hypoxie
    Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée