missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Kit illustra TempliPhi™ Large Construct
Tous les produits Cytiva ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.52
Click to view available options
:
1000 réactions
Description
Includes
Tampon d’échantillon, tampon de réaction et mélange d’enzymes
- Convient aussi bien pour des matrices purifiées de l’ordre du microlitre, que pour la culture bactérienne ou les stocks de glycérol
- Génère des quantités de l’ordre du 5μg d’ADN matrice à utiliser directement dans les réactions de séquençage cyclique sans purification
- Processus simplifié, 20 minutes de manipulation
- L’amplification est terminée en 18 heures sans nécessiter de thermocyclage
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; Tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. |
| Description | Le kit illustra TempliPhi Large Construct utilise l’amplification par cercle roulant (RCA) isothermique pour préparer efficacement les matrices de séquençage d’ADN, notamment à partir de grands vecteurs d’ADN (p. ex. fosmides et BAC). |
| À utiliser avec (application) | Kits et réactifs d’amplification de matrice de séquençage |
| Comprend | Tampon d’échantillon de 9 ml, tampon de réaction de 9 ml, mélange enzymatique de 500 μl |
| Nbre de réactions | 1000 |
| Type de produit | Kit illustra TempliPhi Large Construct |
| Heure du test | 18 h |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TempliPhi
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva Kit illustra TempliPhi™ Large Construct >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
