Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN Single Cell GenomiPhi™
Amplifiez l’ADN génomique entier à partir d’une cellule unique. Le kit d’amplification d’ADN à cellule unique GenomiPhi™ illustra™ Cytiva Lifescience™ associe les capacités uniques de l’ADN polymérase Phi29 à une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique à partir de 1 à 1000 cellules sans interférence de fond.
510.00€ - 1833.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être conservé à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. |
---|---|
Description | Le kit d’amplification d’ADN Single Cell GenomiPhi associe les capacités uniques de la polymérase d’ADN Phi29 à une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique de 1-1 000 cellules sans interférence de fond. |
Type de produit final | Kit d’amplification d’ADN illustra™ Single Cell GenomiPhi™ |
À utiliser avec (application) | Amplification de l’ADN génomique |
Comprend | Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275μL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100μL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100μL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100μL |
Includes: 1 × 275 µl de tampon de réaction single cell GenomiPhi, 1 × 25 µl de mélange enzymatique single cell GenomiPhi, 1 × 25 µl de mélange d’amplification single cell GenomiPhi, 1 × 100 µl de solution de DTT single cell GenomiPhi, 1 × 100 µl de tampon de lyse single cell GenomiPhi et 1 × 100 µl de tampon de neutralisation single cell GenomiPhi
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15301652
|
Cytiva
29108107 |
25 |
510.00€
25 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15311652
|
Cytiva
29108039 |
100 |
1833.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour l’amplification génomique entière de l’ADN génomique à partir d’une cellule unique
- Un nouveau procédé de nettoyage supprime le fond, ce qui permet une sensibilité jusqu’à 1 fg d’ADN d’entrée
- Technologie simple de déplacement isotherme des brins (MDA) utilisant l’ADN polymérase Phi29
- Les amplifications peuvent être effectuées en moins de 3 heures avec moins de 15 minutes de manipulation
- Optimisé pour favoriser la lyse complète des cellules avec une dénaturation uniforme de l’ADN avant l’amplification
- Temps de réaction : 2 à 4 heures
- Taille moyenne du produit : >10 kb
Pour les tableaux SNP, séquençage de nouvelle génération, aCGH
Température de stockageStocker le kit à -70°C. Le mélange d’enzymes doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être conservé à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. | |
Kit d’amplification d’ADN illustra™ Single Cell GenomiPhi™ | |
Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275μL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25μL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100μL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100μL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100μL | |
> 10 kb |
Le kit d’amplification d’ADN Single Cell GenomiPhi associe les capacités uniques de la polymérase d’ADN Phi29 à une formulation optimisée pour amplifier l’ADN génomique de 1-1 000 cellules sans interférence de fond. | |
Amplification de l’ADN génomique | |
Kit d’amplification d’ADN illustra Single Cell GenomiPhi | |
2 à 4 heures |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide