Learn More
Cytiva Phosphatase alcaline de crevette illustra™
Catalyse l’élimination des groupes de phosphate de 5’ et 3’ de l’ADN, de l’ARN, des nucléotides et des protéines
Marque: Cytiva E70092Y
116.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 10 × tampons de réaction : 200 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM MgCl2 ; Tampon de dilution : 50 mM Tris-HCl, pH 8.0
Description
- Bactéries
- Exprimé en E. coli
- Inactivation thermique à 75°C pendant 5 minutes
- Actives dans les tampons PCR et les tampons d’endonucléase de restriction
- Activité : 1U/μl
- Purifié jusqu’à homogénéité
- Exempts de toutes les endonucléases, exonucléases et ribonucléases contaminantes
Spécification
Purifié jusqu’à homogénéité | |
Bactéries | |
500 U | |
Phosphatase alcaline |