Learn More
Cytiva Gels d’agarose qualité ADN illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100
Utilisés pour la purification de l’ADN des petites molécules. Les gels d’agarose qualité ADN Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 et G-100 permettent de purifier l’ADN grâce à la filtration sur gel.
Marque: Cytiva 17-0573-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testé pour assurer une récupération reproductible de l’ADN
- Convient aux chercheurs qui préfèrent préparer leurs propres colonnes pour purifier les acides nucléiques
Spécification
25 g | |
Colonne Auto Seq G-50, colonne micro ProbeQuant G-50, colonne MicroSpin G-50 et colonne NICK | |
G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels | |
Pour la purification d’ADN à partir de petites molécules par filtration sur gel | |
Dextrane réticulé avec de l’épichlorohydrine | |
4° à 30°C |
50 à 150 μm | |
9 à 11°ml/g dans de l’eau distillée | |
Gel avec microbille | |
2 à 10 | |
ADN |