Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 40 à 60 μg à partir de quantités de nanogrammes d’échantillons d’ADN. Le kit d’amplification de l’ADN GE illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 Healthcare Lifescience™ fait partie de la famille de produits de l’ADN polymérase Phi29.
Marque: Cytiva 25-6601-97
3029.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21949" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.48000kg
Description
p>- Amplification représentative de l’ensemble du génome.
- Bouchons préformulés, prédistribués, en dose individuelle, lyophilisés pour une préparation rapide de la réaction et une reproductibilité supérieure.
- Amplification représentative de l’ensemble du génome.
- L’expédition et le stockage à température ambiante facilitent l’accès et réduisent l’empreinte carbone.
- Fournit de l'ADN de haute qualité (par exemple pour le génotypage à haut débit et l'archivage de l'ADN).
- Le mélange de réaction est fourni sous forme de lyophilisats à dose unique prédistribués, en bandes de 8 tubes ou en plaques à 96 puits.
- L’amplification est très uniforme sur l’ensemble du génome afin que la représentation des locus demeure extrêmement proche de l’échantillon d’ADN original.
- L’amplification est réalisée avec une très haute fidélité en raison de l’activité de correction de l’ADN polymérase Phi29.
- La longueur moyenne du produit est supérieure à 10 kb.
- La procédure est rapide, simple et ne nécessite pas de thermocycleur.
- Un rendement d’ADN typique de 12 à 20 μg d’ADN peut être obtenu en moins de deux heures à partir de 10 ng seulement d’entrée d’ADN génomique.
- Le matériau de départ pour les réactions GenomiPhi peut être de l’ADN purifié à partir de n’importe quel kit commercial ou méthode artisanale, ou un lysat cellulaire non purifié peut être utilisé.
- Les protocoles d’amplification de l’ADN à partir de lysats sanguins et de taches de sang séchées sont inclus dans le manuel.
- L’ADN amplifié GenomiPhi convient à diverses applications telles que le génotypage (SNP, STR, CGH de matrice), le clonage, le séquençage et l’archivage de l’ADN.
Spécification
Conserver le kit à température ambiante. Une fois ouvert, resceller complètement le sachet contenant les agglomérats du kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go GenomiPhi V3. Pour garantir une durée de conservation maximale et des performances optimales, le stockage dans un dessiccateur est recommandé. Stockez recons | |
Amplification de l’ADN génomique | |
Kit d’amplification d’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 5 x 96 réactions | |
1,5 à 2 h |
Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 permet l’amplification hautement efficace et représentative de l’ensemble du génome avec un rendement de 12 à 20 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN. | |
480 | |
> 10 kb |