Learn More
Cytiva Microbilles de PCR PuReTaq Ready-To-Go™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Format:
Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière
Tube de 0,5 ml
Tubes de 0,2 ml / plaque
Nbre de réactions:
96
100
480
Volume:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
480 réactions
Description
- L’ADN polymérase puReTaq et les réactifs de haute pureté offrent des performances robustes avec de très faibles niveaux d’ADN contaminant
- Le procédé de fabrication se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
- La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
- Vérifié pour PCR en temps réel
- Ready-To-Go signifie qu’il suffit d’ajouter une matrice d’ADN ainsi que des amorces et un cycle
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Microbilles stables à température ambiante contenant ∼ 2,5 unités d’ADN polymérase PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisateurs, BSA et tampon de réaction. Lorsqu’une microbille est reconstituée à un volume final de 25 μl, la concentration de chaque dNTP. |
| Format | Tube de 0,5 ml |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
| Nbre de réactions | 100 |
| Volume | 500 μl |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PuReTaq
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 73.3% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 73.3% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.