Få mere at vide
Cytiva Mini kit de centrifugation plasmidPrep
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
Indeholder
Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
Le kit illustra plasmidPrep Mini Spin utilise un protocole simple de purification de l’ADN plasmide utilisant une procédure de lyse alcaline modifiée et une nouvelle membrane à base de silice pour une purification très efficace de l’ADN plasmide. Au lieu de solvants organiques, le kit contient des sels chaotropiques pour dénaturer les composants protéiques et favoriser la liaison sélective de l’ADN à la nouvelle membrane de silice.
- Temps de préparation total inférieur à 10 minutes — soit une réduction de la durée du protocole de 50 %
- Produit de l’ADN plasmide de grande qualité avec une excellente reproductibilité pour le clonage, la digestion par enzymes de restriction, l’amplification par PCR et le séquençage d’ADN
- Facilité d’utilisation accrue avec des changements minimaux du volume de pipetage d’une partie du protocole à l’autre, moins d’étapes de centrifugation, des composants de kit à code couleur et l’absence de solvants organiques
- L’obtention standard de plasmides à partir d’une culture fraîche de 1,5 ml d’E. coli contenant des plasmides à nombre élevé de copies est d’environ 9 μg
- Convient pour la purification des plasmides à nombre de copies élevé ou faible
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Purifie des rendements élevés d’ADN plasmide en moins de 10 min. Les tubes et colonnes à code couleur simplifient le protocole et l’ADN purifié est adapté à toutes les applications courantes en aval. |
| À utiliser avec (application) | Adapté à de nombreuses applications en aval, notamment : analyse enzymatique de restriction, ligature, clonage, séquençage d’ADN et séquençage PCR, PCR, ligature et clonage, digestion par restriction, modification enzymatique, matrice de génération de sondes marquées, transforma |
| Comprend | Colonnes de centrifugation avec nouvelle membrane de silice intégrée, tampons de suspension, lyse et neutralisation contenant des sels chaotropiques, tampons de lavage et d’élution, tubes de collecte pour microcentrifugeuse, livret de protocole complet, carte de protocole de référence rapide détachable |
| Nbre de réactions | 250 préparations |
| Type de produit | Mini kit de centrifugation plasmidPrep illustra |
| Pureté | 1,7 |
| Volume d’échantillon | 1,5 ml |
| Heure du test | Env. 9 min |
| Rendement | 6-15 μg |
Sikkerhed og håndtering
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate, guanidinium chloride
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 48.4% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 42% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.