Learn More
Cytiva Colonnes NAP™, NAP-5
À utiliser pour la purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides (> 10 mers) en moins de 15 minutes par écoulement par gravité. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ sont des colonnes jetables pré-conditionnées avec un milieu Sephadex™ G-25 qualité ADN.
201.00€ - 466.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides |
---|---|
Comprend | Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons |
Type de produit | NAP-5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10054394
|
Cytiva
17-0853-01 |
20/boîte |
201.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10218284
|
Cytiva
17-0853-02 |
50/boîte |
466.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Les colonnes jetables pré-conditionnées avec gel de qualité ADN Sephadex™ G-25 fonctionnent uniquement par gravité
- Disponibles en trois tailles selon le volume d’échantillon : 0,5 ml (NAP-5 ), 1 ml (NAP-10) ou 2,5 ml (NAP-25)
- Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
Spécification
Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides | |
Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons | |
NAP-5 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Colonnes NAP™, NAP-5