Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Colonnes NAP-10
Pour une purification rapide et efficace de l’ADN et des oligonucléotides (> 10-mers) en moins de 15 minutes par écoulement par gravité. Les colonnes Cytiva illustra™ NAP™ sont des colonnes jetables pré-conditionnées avec Sephadex™ G-25 de qualité ADN
Marque: Cytiva 17-0854-01
196.04 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les colonnes jetables pré-conditionnées avec gel de qualité ADN Sephadex™ G-25 fonctionnent uniquement par gravité
- Disponibles en trois tailles selon le volume d’échantillon : 0,5 ml (NAP-5 ), 1 ml (NAP-10) ou 2,5 ml (NAP-25)
- Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
Spécification
Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides | |
Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons | |
NAP-10 | |
20/boîte |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one