Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN GenomiPhi V2
Amplifiez des génomes entiers avec une efficacité et une représentation élevées. Le kit d’amplification d’ADN Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 permet l’amplification du génome entier avec des rendements de 4 à 7 μg.
Marque:  Cytiva 25-6600-32
Code produit. 10309494
  • 2982.00€ / 500 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle lambda (10 ng/μl)
Description
Description
  • Le matériau de départ peut être de l’ADN purifié ou des lysats cellulaires non purifiés
  • Le protocole simple fournit des rendements standard de 4 à 7 μg d’ADN et des longueurs de produit moyennes > 10 kb
  • Moins de temps de manipulation par rapport aux méthodes d’isolement traditionnelles
  • Amplification représentative du génome entier
  • Protocole facile à automatiser avec une grande reproductibilité
  • ADN de haute qualité pour matrice CGH, génotypage à haut débit, archivage de l’ADN, PCR, digestion par enzymes de restriction, hybridation et clonage
  • Contient tous les composants nécessaires à la préparation de l’ADN génomique par amplification isotherme par déplacement des brins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; Tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation.
Amplification de l’ADN génomique
500
> 10 kb
Le kit d’amplification d’ADN Illustra GenomiPhi V2 permet l’amplification hautement efficace et représentative du génome entier avec un rendement de 4 à 7 μg à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
5 x 0,9 ml de tampon d’échantillon, 5 x 0,9 ml de tampon de réaction, 5 x 100 μl de mélange enzymatique, 20 μl d’ADN de contrôle (lambda)
Kit d’amplification de l’ADN illustra GenomiPhi V2
1.5-2 h
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 500 reactions
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient (25-6600-32:)100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient (25-6600-32:)100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.