Learn More
Cytiva Purification de l’ADN et des produits de séquençage illustra™ ExoProStar
Optimisé pour purifier l’ADN et les réactions de configuration de séquençage de manière rapide, efficace et fiable. Le kit de nettoyage d’ADN et de produits de réaction de séquence Illustra™ ExoProStar associe la technologie de purification enzymatique des produits PCR avec l’Exonuclease I et l’Alkaline Phosphatase illustra pour éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.
42.42€ - 3083.00€
Spécification
Description Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour une flexibilité maximale, il existe deux tubes différents.
À utiliser avec (application) Optimisée pour purifier l’ADN et configurer des réactions de séquençage de façon rapide, efficace et fiable
Comprend Un tube de phosphatase alcaline et d’exonucléase I
Type de produit illustra ExoProStar
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
11693044
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
US78220
20
42.42€
1 pièce
11673044
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
US78211
500
381.00€
1 pièce
11663044
Afficher les documents
Cytiva
US78210
100
95.71€
1 pièce
11683044
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
US78212
2000
1300.32€
1 pièce
11603054
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
US78225
5000
3083.00€
1 pièce
Description
Description
Enzymes optimisés pour fonctionner ensemble et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés. Les enzymes sont fournis dans deux tubes distincts ; deux étapes de pipetage simples suffisent pour préparer la réaction.
  • Protocole rapide en 30 minutes
  • Adaptables à différents volumes de réaction
  • Aucune perte de produit PCR
  • Facile à automatiser
  • Inactivation des enzymes à la chaleur en 15 minutes maximum
Spécification
Spécification
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour une flexibilité maximale, il existe deux tubes différents.
Optimisée pour purifier l’ADN et configurer des réactions de séquençage de façon rapide, efficace et fiable
Un tube de phosphatase alcaline et d’exonucléase I
illustra ExoProStar