Learn More
Cytiva ExoProStar™ 1-Step
Code produit. 11911411 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
Kit illustra ExoProStar-1Step
Code produit. 11911411
Marque: Cytiva US77701
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés. illustra ExoProStar™ 1-Step Cytiva est contenu en un tube pour un maximum de commodité.
Le réactif de nettoyage de la PCR et des réactions de séquençage ExoProStar1-Step fournit une méthode simple en une seule étape pour éliminer les amorces et les nucléotides non incorporés avant l’analyse en aval. ExoProStar1 -Step combine les enzymes d’Exonucléase I et de Phosphatase alcaline en un mélange unique et stable nécessitant une seule étape de pipetage pour configurer la réaction de nettoyage. 
  • Un seul tube contenant un mélange d’enzymes et permettant le nettoyage des produits de PCR et des réactions de séquençage
  • Une seule étape de pipetage pour préparer votre réaction
  • Protocole rapide en 30 minutes en gardant les mains libres
  • 100 % de récupération du produit PCR
  • Adaptables à différents volumes de réaction
  • Fonction d’automatisation conviviale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Description Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour un maximum de commodité, fourni en tube unique.
Format 1 tube
À utiliser avec (application) Nettoyage de la PCR enzymatique et de la réaction de séquençage
Nbre de réactions 20
Type de produit illustra ExoProStar en 1 étape