Learn More
Cytiva ExoProStar™ 1 étape
À utiliser pour le nettoyage enzymatique des produits de PCR. Illustra ExoProStar™ 1-step GE Healthcare Lifescience™ avec illustra Exonucléase I et phosphatase alcaline réunies dans un tube pour éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.
111.11€ - 3587.00€
Spécification
Description | Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour un maximum de commodité, fourni en tube unique. |
---|---|
Isolation Technology | Technologie de purification de PCR enzymatique |
À utiliser avec (application) | Élimination des amorces et des dNTP non incorporés |
Type de produit | illustra ExoProStar en 1 étape |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12124082
|
Cytiva
US77702 |
100 |
111.11€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12134082
|
Cytiva
US77720 |
2000 |
1571.00€
2000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11941411
|
Cytiva
US77705 |
500 |
438.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11961411
|
Cytiva
US77750 |
5000 |
3587.00€
5000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Un seul tube contenant un mélange d’enzymes et permettant le nettoyage des produits de PCR et des réactions de séquençage
- Une seule étape de pipetage pour préparer votre réaction
- Protocole rapide en 30 minutes en gardant les mains libres
- 100 % de récupération du produit PCR
- Adaptables à différents volumes de réaction
- Fonction d’automatisation conviviale
Spécification
Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour un maximum de commodité, fourni en tube unique. | |
Élimination des amorces et des dNTP non incorporés | |
1 de chaque |
Technologie de purification de PCR enzymatique | |
illustra ExoProStar en 1 étape | |
100 % de récupération du produit PCR |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva ExoProStar™ 1 étape