Learn More
Cytiva ExoProStar™ 1 étape
Code produit. 12124082 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100
500
2000
5000
Conditionnement:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
5000 réactions
Code produit. 12124082
Marque: Cytiva US77702
Edge
À utiliser pour le nettoyage enzymatique des produits de PCR. Illustra ExoProStar™ 1-step GE Healthcare Lifescience™ avec illustra Exonucléase I et phosphatase alcaline réunies dans un tube pour éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.
  • Un seul tube contenant un mélange d’enzymes et permettant le nettoyage des produits de PCR et des réactions de séquençage
  • Une seule étape de pipetage pour préparer votre réaction
  • Protocole rapide en 30 minutes en gardant les mains libres
  • 100 % de récupération du produit PCR
  • Adaptables à différents volumes de réaction
  • Fonction d’automatisation conviviale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour un maximum de commodité, fourni en tube unique.
Isolation Technology Technologie de purification de PCR enzymatique
À utiliser avec (application) Élimination des amorces et des dNTP non incorporés
Nbre de réactions 100
Type de produit illustra ExoProStar en 1 étape
Quantité 1 de chaque
Heure du test 30 min
Rendement 100 % de récupération du produit PCR