Learn More
Cytiva ExoProStar™ 1 étape
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100
500
2000
5000
Conditionnement:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
5000 réactions
Description
- Un seul tube contenant un mélange d’enzymes et permettant le nettoyage des produits de PCR et des réactions de séquençage
- Une seule étape de pipetage pour préparer votre réaction
- Protocole rapide en 30 minutes en gardant les mains libres
- 100 % de récupération du produit PCR
- Adaptables à différents volumes de réaction
- Fonction d’automatisation conviviale
Spécification
Spécification
| Description | Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour un maximum de commodité, fourni en tube unique. |
| Isolation Technology | Technologie de purification de PCR enzymatique |
| À utiliser avec (application) | Élimination des amorces et des dNTP non incorporés |
| Nbre de réactions | 5000 |
| Type de produit | illustra ExoProStar en 1 étape |
| Quantité | 1 de chaque |
| Rendement | 100 % de récupération du produit PCR |