Learn More
Cytiva Exonuclease I
Catalyzes sequential removal of nucleotides 3' end of single-stranded DNA molecule
Marque: Cytiva E70073X
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Monomère et bactérien
- Poids moléculaire : 54.5kd
- Exprimé en E. coli
- Inactivation thermique à 80°C pendant 15 minutes
- Actif dans les tampons PCR
- Activité : 10 U/μL
- Exempt de endonucléases contaminantes, les exonucléases à double brin et les ribonucléases
- >95 % pure par SDS-PAGE
Spécification
> 95 % par SDS-PAGE | |
5000 U | |
54,5 kd |
Bactéries | |
Exonucléase I |