Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-6 pour humain eBioscience™ Kit
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des niveaux de protéines IL-6 humaines dans les échantillons, notamment les surnageants de sérum, de plasma et de culture cellulaire.
Marque: Invitrogen™ 88-7066-88
341.35 EUR valable jusqu'au 2024-10-05
Utilisez le code promo "21627" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
- Anticorps de capture : Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection. Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon. Protéine recombinante pour générer la courbe standard et calibrer les échantillons
- Tampon de revêtement 10X. Tampon pour le placage de l’anticorps de capture
- Diluant ELISA / ELISPOT 5X. Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
- Enzyme. Avidine-HRP prétitrée
- Substrat. Solution TMB 1X
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-6 humaine (IL-6) contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-6 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le kit de réactifs ELISA Ready-SET-Go! IL-6 humain (avec ou sans microplaques à liaison par affinité élevée) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais d’immunoabsorption quantitatifs liés aux enzymes (ELISA)Spécification
P05231 | |
2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
DER4,Fit-1,Ly84,ST2L,St2,St2-rs1,T1,T1/ST2 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |
2-200 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3569 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : concentré pré-titré de streptavidine-HRP (100X), Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-6 | |
1 h 45 min |