Learn More
Invitrogen™ IL-4 Human ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®, PeproTech®
ELISA
Marque: Invitrogen™ 900-TM14
Description
L’interleukine-4 (IL-4) est une cytokine pléiotropique et immunomodulatrice produite par des cellules T activées et sert de ligand pour le récepteur de l’interleukine 4. Il a été constaté que l’IL-4 avait le plus large éventail d’actions. Le récepteur de l’interleukine 4 se lie également à l’IL13, ce qui peut contribuer à de nombreuses fonctions de chevauchement de cette cytokine et de l’IL13. STAT6, un transducteur de signal et un activateur de transcription, a joué un rôle important dans la médiation du signal de régulation immunitaire de l’IL-4. Le gène IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 et CSF2 forment un groupe de gènes cytokines sur le chromosome 5q. En particulier, l’IL-4 se trouve à proximité immédiate de l’IL13 sur le chromosome. De plus, les gènes IL-4, l’IL13 et l’IL5, sont coordonnés par plusieurs éléments de régulation à longue portée sur une plage de 120 kilobases sur le chromosome. Le delta 2 de l’IL-4 est une variante d’épissage connue de l’IL-4.
Spécification
P05112 | |
3565 | |
2 x 96 tests | |
Refer to product documentation for component specific storage temperature. |
ELISA | |
Il4 | |
RUO | |
Human |