Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-2 pour souris eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu
Marque:  Invitrogen™ 88-7024-88
Code produit. 15540997
  • 534.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement 10X.Tampon pour le placage de l’anticorps de capture
  • Diluant ELISA / ELISPOT 5X.Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
  • Enzyme.Avidine-HRP prétitrée
  • Substrat.Solution TMB 1X
Description
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-2 (IL-2) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-2 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immunomodulatrice importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. L’IL-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression du gène de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P04351
2 pg/ml
Kit ELISA
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
HRP
RUO
2°C à 8°C
Souris
24 h 30 min
2-200 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant
ELISA
16183
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86)
10 x 96 tests
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Interleukine-2
1 h 45 min