Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-2 pour humain eBioscience™ Kit, 2e génération
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des niveaux de protéines IL-2 humaines dans les échantillons, notamment les surnageants de sérum, de plasma et de culture cellulaire. Ce kit de deuxième génération a une sensibilité accrue avec une plage allant de 2 à 250 pg/ml.
512.00€ - 738.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P60568 |
---|---|
Plage de dosage | 2-250 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 2 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15570997
|
Invitrogen™
88-7025-77 |
20 x 96 tests |
738.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15590997
|
Invitrogen™
88-7025-88 |
10 x 96 tests |
512.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-2 humaine (IL-2) contient des paires d’anticorps préappariés et des réactifs permettant de réaliser des tests immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéine de l’IL-2 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Ready-SET-Go! IL-2 humain Le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).Spécification
P60568 | |
2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Il-1a | |
HRP | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-2 | |
1 h 45 min |
2-250 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3558 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |