Learn More
Invitrogen™ IL-1R1/IL-1RA Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHIL1R1
Description
The Human Interleukin 1 Receptor 1 (Hu IL-1R1/IL-1RA) ELISA quantitates Hu IL-1R1 in human serum, plasma,, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-1R1. Principle of the method The Human IL-1R1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est un récepteur de cytokine appartenant à la famille des récepteurs de l’interleukine 1. Cette protéine est un récepteur pour les récepteurs de l’interleukine alpha (IL1A), de l’interleukine bêta (IL1B) et de l’interleukine 1, type I (IL1R1/IL1RA). Il s’agit d’un important médiateur impliqué dans de nombreuses réponses immunitaires et inflammatoires induites par les cytokines. Ce gène ainsi que le récepteur de l’interleukine 1, type II (IL1R2), le type de récepteur de l’interleukine 1 2 (IL1RL2) et le type de récepteur de l’interleukine 1 1 (IL1RL1) forment un groupe de gènes récepteurs cytokines dans une région cartographiée sur le chromosome 2q12.
Spécification
P14778 | |
6 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3554 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
8,19-2000 pg/ml | |
6 pg/ml à 2000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-g, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1a, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD121A,D2S1473,IL-1R-alpha,IL1R,IL1RA,P80 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD121A, D2S1473, IL-1R-alpha, IL1R, IL1RA, P80 | |
1 heures 20 min |