missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10R alpha Antibody (714212), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals FAB2742MFV450

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 18598119

  • 651.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

IL-10R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-10R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

IL-10R alpha
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Cytokine Research
3587
Store at 4C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
714212
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha
Mouse myeloma cell line NS0-derived and S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-10 R alpha , His22-Asn235, Accession # Q13651
RUO
Primary
Human
IgG2b
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis