Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-10 équine
Code produit. p-7230675
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15424883
Marque: Invitrogen™ EEIL10
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
ELISA
The Equine Interleukin-10 (Eq IL-10) ELISA quantitates Eq IL-10 in equine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Eq IL-10. Principle of the method The Equine IL-10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine-10 est une cytokine pléiotropique qui joue un rôle important de régulateur de la fonction des cellules lymphoïdes et myéloïdes. Chez l’homme, les cellules T sanguines périphériques CD8(+) activées produisent l’IL-10 à l’aide de cellules T clones auxiliaires CD4(+). En raison de la capacité de l’IL-10 à bloquer la synthèse des cytokines et plusieurs fonctions cellulaires accessoires des macrophages, cette cytokine est un puissant suppresseur des fonctions effectrices des macrophages, des cellules T et des cellules NK. En outre, l’IL-10 participe à la régulation de la prolifération et de la différenciation des cellules B, des mastocytes et des thymocytes. La structure primaire de l’IL-10 humain a été déterminée par clonage de l’ADNc codant la cytokine. La protéine correspondante produit 160 acides aminés de masse moléculaire prédite de 18,5 kDa. Selon sa structure primaire, l’IL-10 appartient à la famille de cytokines à 4 hélices a. En solution, l’IL-10 humain est un homodimère dont la masse moléculaire apparente est de 39 kDa. Bien qu’il contienne un site de glycosylation à liaison N, cette protéine manque de glucides détectables. Par conséquent, la protéine recombinante exprimée dans l’E. coli conserve toutes les activités biologiques connues. Le gène IL-10 humain se trouve sur le chromosome 1 et n’apparaît qu’en une seule copie dans le génome. L’IL-10 humain présente une forte homologie de séquence d’ADN et d’acides aminés avec l’IL-10 de murin et un cadre de lecture ouvert dans le génome du virus d’Epstein-Barr, BCRF1, qui partage de nombreuses activités biologiques de la cytokine cellulaire et pouvant, ainsi, jouer un rôle dans l’interaction hôte-virus. Les propriétés immunosuppressives de l’IL-10 suggèrent une possible utilisation clinique de l’IL-10 dans la suppression des rejets de greffes après des transplantations d’organes. De surcroît, l’IL-10 peut exercer de fortes activités anti-inflammatoires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q28374
Plage de dosage 0,102-25 ng/ml
Sensibilité du dosage 90 pg/ml
Plage d’étalonnage 90 pg/ml à 25 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Cytokines & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité La paire d’anticorps ELISA sandwich détecte l’IL-10 d’origine équine.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Equin(e)
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 100034187
Symbole de gène(s) IL10
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme IL-10
Cible Equin(e)
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min