Learn More
Novus Biologicals™ IKK gamma Inhibitor Peptide Set
Code produit. p-5538748 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 18114365
Marque: Novus Biologicals™ NBP2265045MG
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces hôtes Human, Mouse, Rat
Composants 1.IKK-gamma NEMO Binding Domain (NBD) Inhibitor Peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE (IKK-gamma/NEMO binding sequence is underlined). Molecular weight: 3692
2.Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
À utiliser avec (application) Functional (Inhibition), In vitro assay, In vivo assay
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 5 mg
Poids moléculaire 3692
Inhibiteurs IKK gamma Inhibitor
Usage exclusivement réservé à la recherche