Learn More
IKA™ Support télescopique R 2723
Support particulièrement stable avec une base en forme de H pour l’empêcher de basculer vers l’arrière.
Marque: IKA™ 0001412100
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 6.18000kg
Description
Offre la stabilité optimale requise pour les instruments et les accessoires plus grands et plus lourds, par exemple pour les mesures rhéologiques utilisant des agitateurs verticaux. Le support est muni d’une vis de réglage qui permet de compenser les irrégularités de la surface de la table de laboratoire.Spécification
420 mm | |
1 de chaque | |
18 in |
1010 mm | |
Support télescopique | |
460 mm |