Learn More
Pince avec noix de serrage R 270
Protégez les joints avec cette pince. La pince avec noix de serrage IKA™ R 270 présente une construction en aluminium moulé robuste et une conception à manchon en croix. Idéale pour une grande variété d’applications.
Marque: IKA 0002657800
139.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de serrage, support : 25 à 36 mm
- Plage de serrage, bras d’extension : 5 à 21 mm
Spécification
Pince avec noix de serrage | |
Fonte d’aluminium | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pince avec noix de serrage R 270 > Pour le modèle P7 ; Plage de serrage : 1 à 1,37 po (support), 0,25 à 0,75 po (bras d’extension)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction