Learn More
Accessoire pour tubes à essai VG 3.31 pour mélangeur Vortex 3
Utilisez cet accessoire pour tube à essai avec le support universel VG 3.3 pour un fonctionnement continu. L’accessoire pour tube à essai IKA™ VG 3.31 est conçu pour être utilisée avec les mélangeurs Vortex 3.
Marque: IKA 0003344300
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
- Pour 54 tubes Eppendorf
- Accessoire pour tubes à essai VG 3.31 (pour VG 3.3)
Spécification
Attache pour tubes à essai | |
Modèle VG 3.3, 54 tubes Eppendorf (fonctionnement en continu) |