Learn More
IKA™ DISPAX-REACTOR™ DR
Utilisez cette machine de dispersion à trois étages et à haut cisaillement pour la production de micro-émulsions et de suspensions très fines.L’IKA™ DISPAX-REACTOR™ DR dispose de trois combinaisons rotor-stator (générateurs) dans une série qui produisent une petite gouttelette ou granulométrie, avec une distribution très étroite.
Marque: IKA™ U078352
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La ligne DR offre les mêmes avantages que l’UTL pour l’évolutivité et la conception sanitaire, et est compatible CIP et SIP.
Les générateurs peuvent être facilement interchangeables, offrant ainsi la flexibilité ultime.
Applications :Les générateurs peuvent être facilement interchangeables, offrant ainsi la flexibilité ultime.
- Neutralisation et ajustement de PH
- Dentifrice
- Solutions salines
- Démucilagination et raffinage d’huile alimentaire
- Shampooings et après-shampooings
- Polymérisations
- Pesticides, herbicides
- Améliorations de réaction
- Microencapsulations
- Contrôle de la viscosité
- Crèmes, lotions
- Carburants
Spécification
Sonicateur | |
Fabrication d’émulsions fines et de suspensions | |
Module DISPAX-REACTOR™ DR | |
1 de chaque |