Learn More
IKA™ Ensemble complet de viscosimètres Rotavisc hi-vi I
Ensembles de viscosimètres de rotation
Marque:  IKA™ 0025000312
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 13.10000kg
Code produit. 16288571
  • 3405.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
La nouvelle série ROTAVISC détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d’application allant du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent dans différentes plages de viscosité. Que la mesure de viscosité soit simple ou exigeante, le ROTAVISC fournit des résultats rapides et précis. La livraison comprend un ensemble de broches standard (SP7-SP12), un support de protection, un capteur de température, un connecteur rapide, un connecteur à crochet et un support ROTASTAND.
Facile à utiliser
Le généreux écran TFT 4.3″ permet un guidage par menu intuitif. Un niveau à bulle numérique prend également en charge la configuration correcte de la condition de démarrage. La fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
Précision de mesure la plus élevée
Le niveau de précision de mesure du viscosimètre rotatif ROTAVISC pour les liquides newtoniens et non newtoniens est de +/-1 % de la plage de mesure. La reproductibilité est de +/-0,2 %.
Vitesse continue
ROTAVISC est un viscosimètre qui offre un réglage de la vitesse continue.
Plage de mesure de viscosité : 200 à 80.000.000 mPas
Spécification
Spécification
80 000 000 cSt
TFT
0,01 à 200 tr/min
0,1 K
100/240 V
Ensembles de viscosimètres à rotation Rotavisc hi-vi I Complete
PT 100
-100°C à +300°C
50/60 Hz