Learn More
IKA™ Agitateur magnétique RET Basic
Réglez la température et la vitesse avec précision via l’affichage numérique, même lorsque l’appareil est éteint. L’agitateur magnétique IKA™ RET Basic dispose d’une large plage de vitesses comprise entre 0 / 50 et 1700 tr/min ainsi que d’une régulation intégrée de la température. Indicateur de la température pour éviter les brûlures.
Marque: IKA™ 0003622000
1461.19 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.99700kg
Description
- Large plage de vitesses de 0/50 à 1700 tr/min
- Contrôle de la température intégré
- Incl. Sonde de température PT 1000 (PT 1000.60)
- Réglez la température et la vitesse avec précision via l’affichage numérique, même lorsque l’appareil est éteint.
- La limite de température de sécurité définie s’affiche numériquement
- Indicateur de >> surface chaude pour éviter les brûlures !
- Affichage numérique des codes d’erreur
- Avec circuit de sécurité réglable de la température de la plaque chauffante (50-380°C)
- Agitateur magnétique autonome avec chauffage, convient au fonctionnement non surveillé
- La douille conforme à la norme DIN12878 pour le raccordement d'un thermomètre de contact, par exemple ETS-D5, permet un contrôle précis de la température
- Haut niveau de sécurité grâce à une technologie de contrôle de la chaleur améliorée
- L’assemblage fermé (IP 42) garantit la longévité du produit
- Très large plage de températures (RT - 340°C)
- Temps de chauffage extrêmement rapides Contrôle électronique de la vitesse
- Forte adhérence magnétique
- Revêtement de protection H100 inclus
Spécification
50 à 1 700 tr/min | |
Acier inoxydable | |
630 W | |
160 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
Capteur de température PT1000 et couvercle de protection | |
Température ambiante jusqu’à 340°C | |
2,5 kg |
1 | |
100/115/220 à 230 V | |
95 mm | |
135 mm | |
50/60 Hz | |
RET basic | |
Agitateur magnétique de sécurité |