Learn More
Agitateur de plaques de microtitration numérique IKA™ MTS 2/4
GREENER_CHOICE
Code produit. 10087731 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10087731
Marque: IKA 0003208000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour agiter deux ou quatre plaques de microtitration. Agitateur de plaques de microtitration numérique IKA™ MTS 2/4 - Permet un mouvement orbital et comprend un minuteur numérique avec alarme jusqu’à ce que le temps ait expiré.
Agitateur spécial pour agiter deux ou quatre plaques de microtitration.
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Minuterie numérique
  • Alarme indiquant que le temps de réglage a expiré
  • Comprend l’accessoire (sans plaque de microtitration)
  • Mouvement d’agitation : orbital
  • Diamètre orbital : 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 0 à 1 100 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Puissance 45 W
Type de produit Agitateur de microtitration numérique
Certifications/Conformité IP 21, DIN EN 60529
Régulation de la température Numérique
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 320 mm
Dimensions (L x l x H) 320 x 185 x 105 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
Longueur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 185 mm
Poids (métrique) 2,7 Kg
Modèle MTS 2/4
Affichage LED à 7 segments
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Type du moteur Orbital
Plage de durée 1 à 99 min