Learn More
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III
Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l’analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé.
Marque: Fisherbrand™
40.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50400kg
Description
- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Avec bouchon poussoir
Spécification
10 mm | |
Verre sodocalcique de type III | |
250 | |
À poussoir | |
250 paquet |
Transparent | |
2 ml | |
Polyéthylène | |
38 mm |