Learn More
Invitrogen™ IgM Human Uncoated ELISA Kit
For quantitative detection of human IgM.
512.00€ - 782.00€
Spécification
Espèces cibles | Humaine |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA |
Synonyme | Immunoglobuline M |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15580957
|
Invitrogen™
88-50620-77 |
20 x 96 essais |
782.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15500967
|
Invitrogen™
88-50620-88 |
10 x 96 tests |
512.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’immunoglobuline M (IgM) humaine contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IgM humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.Spécification
Humaine | |
ELISA | |
Immunoglobuline M |
For Research Use Only