missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgM Antibody (LO-MM-9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-42328AF594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Spécification
| IgM | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| LO-MM-9 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen | |
| AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH | |
| Mouse IgM | |
| 0.2 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3507 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu