Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour souris IgG2A
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EMIGG2A
Code produit. 15495283
  • 640.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Mouse Immunoglobulin 2A (Ms Ig2A) ELISA quantitates Ms Ig2A in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Ig2A. Principle of the method The Mouse Ig2A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’isotype d’un anticorps primaire et l’application dans laquelle il est utilisé peuvent entraîner une coloration de fond. Le bruit de fond des anticorps primaires peut être causé par la liaison aux récepteurs Fc sur les cellules cibles ; par des interactions non spécifiques avec les protéines cellulaires, les glucides et les lipides ; ou par autofluorescence cellulaire. Les anticorps de contrôle d’isotype peuvent agir comme des contrôles négatifs pour aider à différencier le signal de fond non spécifique du signal d’anticorps spécifique, car ils n’ont aucune spécificité pertinente pour un antigène cible. Bien que les contrôles d’isotypes soient les plus couramment utilisés dans la cytométrie en flux, ils sont utiles dans d’autres applications telles que l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), l’immunohistochimie et les déplacements de gel. Les contrôles d’isotypes doivent correspondre aux espèces d’anticorps primaires et à l’isotype afin que le niveau de coloration spécifique par l’anticorps primaire puisse être déterminé avec précision. En cas d’utilisation d’anticorps primaires marqués directement, le contrôle d’isotype fonctionne mieux s’il est conjugué avec le même marquage que l’anticorps de test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
S/O
0,6 ng
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
96 dosages
Immunologie
2°C à 8°C
Souris
4 heures 45 min
0,614-150 ng/ml
0,6 ng/ml à 150 ng/ml
Biotine
Autres protéines
Cet anticorps de la paire ELISA détecte une chaîne lourde de IgG2a de souris. Autres espèces non encore déterminées.
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
S/O
1 heures 20 min