Learn More
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042015
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15443719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61055.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
IGEPAL∣r CA-630, numéro CAS 9002-93-1, est un détergent non ionique et non dénaturant utilisé principalement pour la solubilisation, l’isolement et la purification de complexes protéiques membranaires.
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Détergent, équivalent à Nonidet P-40. Pour solubiliser les protéines membranairesIGEPAL|r CA-630 est utilisé comme détergent dans l’industrie du papier, les nettoyants manuels et les nettoyants pour métaux. Il convient à la solubilisation, à l’isolement et à la purification de complexes protéiques membranaires et à l’électrophorèse bidimensionnelle sur gel.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
IGEPAL est une marque déposée de Rhodia OperationsIncompatible avec les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Octylphenyl-polyethylene glycol
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau IGEPAL™ CA-630
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Densité 1.060
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • IGEPAL CA-630
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: IGEPAL CA-630