Learn More
Détergent anionique Igepal Ca - 630, MP Biomedicals Code produit.: 11452731
compliance-icons compliance-icons
Détergent anionique Igepal Ca - 630, MP Biomedicals
Code produit. 11452731 Tous les produits MP Biomedicals Produits
50 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11452731
Marque: MP Biomedicals 0219859650
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 9036-19-5
Formule moléculaire (C2H4O)x·C14H22O
Synonyme Polyethylene glycol octylphenol ether
Spécification
Nom chimique ou matériau Igepal Ca - 630
Note relative au nom Non-Ionic Detergent
Densité 1.06 g/mL
Quantité 50 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Igepal CA-630
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Détergent anionique Igepal Ca - 630, MP Biomedicals >