Learn More
Ig κ Light chain Mouse anti-Human, FITC, Clone: G20-193, BD
Mouse Monoclonal Antibody
176.00€ - 665.00€
Spécification
Clone | G20-193 |
---|---|
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | FITC |
Espèces hôtes | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15840629
|
BD Biosciences
560950 |
25 Tests |
176.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15868438
|
BD Biosciences
555791 |
100 Tests |
665.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The G20-193 monoclonal antibody specifically binds to human immunoglobulin light chain, kappa (κ). It does not react with human immunoglobulin μ light chains or human immunoglobulin heavy chains.
Spécification
G20-193 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.