Learn More
IEICO, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 17156564
250 mg
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2055812-53-6
Formule moléculaire C114H118N4O4S4
Poids moléculaire (g/mol) 1736.46
Clé InChI MLLSAVAQBWNXIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,2 '-((2 Z,2 'Z)-((5,5 '-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis- (3-oxo-2,3-dihydro-1 H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Nom IUPAC 2-[2-({5-[15-(5-{[1-(dicyanométhylidène)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidène]méthyl}-3-[(2-éthylhexyl)oxy]thiophen-2-yl)-9,9,18,18-tétrakis(4-hexylphényl)-5,14-dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadéca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl]-4-[(2-éthylhexyl)oxy]thiophen-2-yl}méthylidène)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidène]propanedinitrileAfficher plusAfficher moins
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=C(SC(=C2)C2=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S2)C=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=C(C#N)C#N)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=C(OCC(CC)CCCC)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C3(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau IEICO
Quantité 250 mg
Poids de la formule 1736.44
Forme physique Solide
Nom du produit
IEICO, Thermo Scientific Chemicals >